Principaux documents
GE17-0891-01
Sigma-Aldrich
Percoll®
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
Synonyme(s) :
Milieu à gradient de densité Percoll
1 PKG
522,00 €
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
522,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
Conditionnement
pack of 1 L
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0891-01
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
Colorless to slightly yellow
Plage de pH
8.5-9.5
Densité
1.13 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Percoll® est un milieu bien documenté pour la centrifugation à gradient de densité des cellules, virus et fragments cellulaires. Percoll® est composé de silice colloïde revêtue de polyvinylpyrrolidone (PVP).
Percoll® est un milieu de gradients de faible viscosité pour la préparation de cellules, particules cellulaires et virus de grande taille. La faible viscosité du milieu permet de préparer les cellules sur des gradients préformés en quelques minutes, à basses forces centrifuges (200 à 1000 × g). Ce milieu est disponible dans des flacons faciles à ouvrir et refermables de 250 ml et 1 l.
Percoll® est constitué de particules de silice (de 15 à 30 nm de diamètre) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Le PVP libre est présent à une faible concentration (1 à 2 %). Percoll® est non toxique, pratiquement inerte du point de vue chimique et n′adhère pas aux membranes. Les gradients Percoll® peuvent être formés dans la plage de densité de 1,0 à 1,3 g/ml et sont intégralement iso-osmotiques.
Percoll® peut être conservé à température ambiante pendant cinq ans dans le flacon non ouvert. À -20 °C, il ne peut être conservé que pendant six mois au maximum. Si le milieu est formé à -20 °C, les gradients se forment lorsqu′il est décongelé, et il est nécessaire de mélanger le flacon avant emploi. Les gradients préformés peuvent être conservés pendant des semaines sans changement de composition, pour autant qu′ils ne soient pas congelés. Percoll® peut être tamponné dans la plage de pH de 5,5 à 10,0 sans que cela modifie ses propriétés. Si le pH tombe en dessous de 5,5, le milieu peut former un gel. Une gélification peut également être causée par la présence de cations divalents, ce qui est exacerbé à haute température.
Application
Utilisé dans des solutions salines équilibrées et dans des solutions physiologiques ou de sucrose à 0,25 M.
Caractéristiques et avantages
  • Pour la séparation des cellules, particules cellulaires et virus de grande taille (jusqu′à un minimum d′environ 70S) dans des conditions douces qui maintiennent la viabilité et l′intégrité morphologique.
  • Non toxique envers les cellules.
  • Peut être ajusté à une force ionique et un pH physiologiques.
  • Les gradients peuvent être préformés ou générés par centrifugation à des vitesses modérée dans un rotor à angle fixe.
  • Les gradients sont intégralement iso-osmotiques et couvrent une plage de densités allant jusqu′à 1,3 g/ml.
Stockage et stabilité
Conserver entre 4 et 30 °C.
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jean-Christophe Beltra et al.
Immunity, 52(5), 825-841 (2020-05-13)
CD8+ T cell exhaustion is a major barrier to current anti-cancer immunotherapies. Despite this, the developmental biology of exhausted CD8+ T cells (Tex) remains poorly defined, restraining improvement of strategies aimed at "re-invigorating" Tex cells. Here, we defined a four-cell-stage developmental framework
Joseph R Albe et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007833-e1007833 (2019-06-21)
Rift Valley fever virus (RVFV) causes severe disease in livestock concurrent with zoonotic transmission to humans. A subset of people infected with RVFV develop encephalitis, and significant gaps remain in our knowledge of how RVFV causes pathology in the brain.
Qun Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 28212-28220 (2020-10-28)
Somatic mutations are major genetic contributors to cancers and many other age-related diseases. Many disease-causing somatic mutations can initiate clonal growth prior to the appearance of any disease symptoms, yet experimental models that can be used to examine clonal abnormalities
Ailan Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(2), 309-326 (2020-04-25)
In short-bowel syndrome (SBS), inadequate intestinal adaptation is responsible for the majority of complications, including sepsis, liver failure, and death. In this study, we sought to further delineate the adaptive response to identify potential therapeutic targets. We performed a 75%
Jamie S Church et al.
Glia, 65(6), 883-899 (2017-03-03)
Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are present throughout the adult brain and spinal cord and can replace oligodendrocytes lost to injury, aging, or disease. Their differentiation, however, is inhibited by myelin debris, making clearance of this debris an important step for
Protocoles
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.