04-1475-I
Anti-CD27 Antibody, clone RM27-3E5
clone RM27-3E5, from rat
Synonyme(s) :
CD27 antigen, CD27, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM27-3E5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd27(21940)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurtralizing Analysis: A representative lot, when injected intraperitoneally during the induction phase of ragweed-induced experimental allergic conjunctivitis (EC), significantly affected the systemic immune responses, but not the severity of EC in mice (Sumi, T., et al. (2008). Immunol. Lett. 119(1-2):91-96).
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected CD27-positive mouse splenocytes.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable