Principaux documents
03-176
Sigma-Aldrich
RIPAb+ FXR1 - RIP Validated Antibody and Primer Set
from mouse
Synonyme(s) :
fragile X mental retardation, autosomal homolog 1, fragile X mental retardation-related protein 1
10 ASSAYS
594,00 €
594,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ASSAYS
594,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.32
594,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
RIPAb+
Upstate®
Technique(s)
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... FXR1(8087)
Description générale
RIPAb+ antibodies are evaluated using the RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP) assay. Each RIPAb+ antibody set includes a negative control antibody to ensure specificity of the RIP reaction and is verified for the co-immunoprecipitation of RNA associated specifically with the immunoprecipitated RNA binding protein of interest. Where appropriate, the RIPAb+ set also includes quantitative RT-PCR control primers (RIP Primers) to biologically validate your IP results by successfully co-precipitating the specific RNA targets, such as messenger RNAs. The qPCR protocol and primer sequences are provided, allowing researchers to validate RIP protocols when using the antibody in their experimental context.
FXR1 is an RNA binding protein and is expressed in the heart, kidney, brain, and testis. Mutations in FMR1 result in the most common form of mental retardation.
Spécificité
This antibody recognizes FXR1.
Immunogène
Recombinant protein corresponding to human FXR1.
Application
&&
µµ Ten percent of the precipitated proteins (lane 1: T7, lane 2: mouse IgG, lane 4: FXR1) and HeLa whole cell lysate (lane 3) were resolved by electrophoresis, transferred to nitrocellulose and probed with anti-FXR1 antibody (Cat. # CS204403, 1:1000).
μ
données représentatives du lot. A 1:500 dilution from a representative lot detected FXR1 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates. Les noyaux sont colorés en bleu au diamidinophénylindole (DAPI).
A representative lot was used in an independent laboratory in immunoprecipitation. (Siomi, M., et al. (1996). Molecular and Cellular Biology. 3825-3832).
&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Conditionnement
10 expériences par jeu. Utilisation recommandée : μ
Qualité
µµ®
Description de la cible
68 kDa
Forme physique
Anti-FXR1 (Mouse Monoclonal), Part # CS204403. µ °
µµ °
μμ
°
GGC GAT TCT CTC CAG CTT CC
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Xianjian Wu et al.
Scientific reports, 14(1), 6155-6155 (2024-03-15)
As the most prevalent epitranscriptomic modification, N6-methyladenosine (m6A) shows important roles in a variety of diseases through regulating the processing, stability and translation of target RNAs. However, the potential contributions of m6A to RNA functions are unclear. Here, we identified
Shuo Qie et al.
Nature communications, 8(1), 1534-1534 (2017-11-17)
The Fbxo4 tumour suppressor is a component of an Skp1-Cul1-F-box E3 ligase for which two substrates are known. Here we show purification of SCFFbxo4 complexes results in the identification of fragile X protein family (FMRP, Fxr1 and Fxr2) as binding
Arantxa Agote-Arán et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 755847-755847 (2022-01-04)
Nuclear pore complexes (NPCs) are embedded in the nuclear envelope (NE) where they ensure the transport of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. NPCs are built from nucleoporins (Nups) through a sequential assembly order taking place at two different
Arantxa Agote-Aran et al.
The EMBO journal, 39(20), e104467-e104467 (2020-07-25)
Nucleoporins (Nups) build highly organized nuclear pore complexes (NPCs) at the nuclear envelope (NE). Several Nups assemble into a sieve-like hydrogel within the central channel of the NPCs. In the cytoplasm, the soluble Nups exist, but how their assembly is
Yongrong Liao et al.
The Journal of cell biology, 223(7) (2024-04-23)
Assembly of macromolecular complexes at correct cellular sites is crucial for cell function. Nuclear pore complexes (NPCs) are large cylindrical assemblies with eightfold rotational symmetry, built through hierarchical binding of nucleoporins (Nups) forming distinct subcomplexes. Here, we uncover a role