03-0201-00
SMC® Human IgE High Sensitivity Immunoassay Kit
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Description
analytes available: IgE
Caractéristiques
accuracy Minimum of 5 samples spiked with acceptable recovery between 86-89%.
Espèces réactives
human
Technique(s)
single molecule counting: suitable
Isotype
IgE
Description générale
Spécificité
Composants
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenu apparenté
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.