Principaux documents
03-0159-00
Millipore
Kit Haute Sensibilité pour l'IL-17A humaine SMC®
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Synonyme(s) :
IL-17A Single Molecule Counting Kit, IL-17A immunoassay kit, IL-17A ultra-sensitive immunoassay, Interleukin-17A immunoassay kit
96 WELLS
1 050,00 €
1 050,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 WELLS
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
1 050,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Utilisation
 kit sufficient for 96 wells
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
SMC®
assay range
sensitivity: 0.07 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.02-60 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Entrée
plasma
serum
Compatibilité
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le Kit haute sensibilité pour l'IL-17A humaine SMC® contient tous les réactifs requis pour réaliser l'essai. Ce test tire parti du déroulement d'un immunoessai standard configuré dans un format de microplaque standard.
Les protocoles de test sont similaires à ceux des méthodes ELISA en sandwich, avec deux différences importantes :
1) Le tampon d'élution perturbe le sandwich, ce qui détache l'anticorps de détection marqué pour la quantification.
2) Les systèmes d'immunoessai Erenna et SMCxPRO® détectent les analytes selon la technologie de comptage de molécules uniques (Single Molecule Counting ou SMC{®).
Spécificité
Les échantillons de souris, de rat, équins, canins et de lapin sont détectables. Bien que IL-17A soit détectable, le test n'a pas été validé pour ces espèces.
Informations légales
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Protocoles
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Méthodes, réactifs et technologies de dosage immunologique permettant de mesurer avec précision la concentration en protéines dans divers échantillons.
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Afficher tout