Z508527
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/ O-ring groove
Synonyme(s) :
bottom flask, flat flask, reaction flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Lid
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6511-60
Capacité
4,000 mL