Merck
Passer à
V-080
Pyridoxine-13C3 (Vitamin B6-13C3) hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
179,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C513C3H11NO3 · HCl
Poids moléculaire :
208.62
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352205
179,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
V05247862P123
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
analytical standard
description
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1000 mg
packaging
ampule of 1 mL
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
-
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :