Principaux documents
U-004
Supelco
U-47700-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19D3Cl2N2O
Poids moléculaire :
332.28
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
drug control
estupefaciente (Spain)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
This stable-labeled Snap-N-Shoot® internal standard is offered as DEA-exempt solution and suitable for quantitation of U-47700 levels in urine or blood by LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. U-47700 is a highly potent opioid agonist, not structurally related to fentanyl, that has been confirmed in opioid overdoses and deaths. Novel synthetic opioids (NSOs) created to circumvent drug control laws such as U-47700 have no recognized therapeutic use, are clandestinely manufactured and sold on conventional or dark web.
Informations légales
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :