Principaux documents
A-114
Supelco
AH-7921-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19D3Cl2N2O · HCl
Poids moléculaire :
368.74
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCC1(N(C)C)CCCCC1)C2=C([2H])C(Cl)=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl
Description générale
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of AH-7921 levels in urine or blood by LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. AH-7921 is an opioid designer drug with 80% the potency of morphine when administered orally. First discovered in 2013, AH-7921 is an active ingredient of synthetic cannabis found in Japan.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
E Metzger et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8188-8195 (2016-06-29)
The present study describes new procedures to obtain at millimeter resolution the spatial distribution of nitrite and nitrate in porewaters, combining diffusive equilibrium in thin films (DET), colorimetry and hyperspectral imagery. Nitrite distribution can be easily achieved by adapting the
Vladimir Zhemkov et al.
eLife, 10 (2021-05-12)
Sigma 1 receptor (S1R) is a 223-amino-acid-long transmembrane endoplasmic reticulum (ER) protein. S1R modulates activity of multiple effector proteins and is a well-established drug target. However, signaling functions of S1R in cells are poorly understood. Here, we test the hypothesis