Principaux documents
R-023
Supelco
Rufinamide solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), certified reference material, Cerilliant®
1 ML
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8F2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.19
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Clé InChI
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An antiepileptic drug and anticonvulsant, Rufinamide is approved for the treatment of partial seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome in adults and children 4 years and older. Rufinamide is marketed as Banzel® in the US and Inovelon® in the EU.
Application
An antiepileptic drug and anticonvulsant, Rufinamide is approved for the treatment of partial seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome in adults and children 4 years and older.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup