Principaux documents
P-130
Supelco
Perphenazine solution
1 mg/mL in methanol (), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.97
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol (
)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)CCO
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Clé InChI
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Perphenazine, sold under the brand name Trilafon, is a typical antipsychotic drug. Perphenazine is roughly five times as potent as chlorpromazine and is considered a medium-potency antipsychotic. This certified Snap-N-Spike; solution is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for numerous GC/MS or LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology, prescription monitoring and urine drug testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ricardo C Moraes et al.
Development (Cambridge, England), 136(9), 1423-1432 (2009-03-20)
Systemic hormones and local growth factor-mediated tissue interactions are essential for mammary gland development. Using phenotypic and transplantation analyses of mice carrying the mesenchymal dysplasia (mes) allele of patched 1 (Ptch1(mes)), we found that Ptch1(mes) homozygosity led to either complete
Rizwan M Gul et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 35(11), 2551-2556 (2017-04-05)
Crosslinking of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) has been successfully used to improve its wear performance. Wear is a surface phenomenon and limiting crosslinking to a layer only on the surface is desirable, as crosslinking of the bulk of the
Anatoliy Markiv et al.
Journal of immunological methods, 364(1-2), 40-49 (2010-11-09)
We describe the facile generation of a stable recombinant antibody with intrinsic red fluorescent properties for qualitative and potentially quantitative immunofluorescence analysis. The REDantibody based on the X-ray crystallographic structures of the anti-sialyl-Tn antibody B72.3 and 3D model of the