Principaux documents
P-106
Supelco
Pregabalin-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C5H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.20
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit P-106 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Sold under the trade name Lyrica®, pregabalin is an anticonvulsant/antiepileptic drug used for treatment of seizures, fibromyalgia, diabetic peripheral neuropathy, generalized anxiety disorder, and chronic neuropathic pain. This internal standard is suitable for quantitation of pregabalin levels in urine, serum, or plasma by GC/MS or LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lyrica is a registered trademark of C.P. Pharmaceuticals International C.V.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Zhichao Li et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 257-270 (2014-10-13)
Physalis species show a significant variation in berry size; however, the underlying molecular basis is unknown. In this work, we showed that cell division difference in the ovaries might contribute to the ultimate berry size variation within Physalis species, and