P-101
α-Pyrrolidinovalerophenone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
α-PVP hydrochloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
InChI
1S/C15H21NO.ClH/c1-2-8-14(16-11-6-7-12-16)15(17)13-9-4-3-5-10-13;/h3-5,9-10,14H,2,6-8,11-12H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D2,12D2;
Clé InChI
ROMXVSMENBAYRM-ZYCXDBHLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup