Principaux documents
M-150
Supelco
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 HCl (MDPV-d8 HCl) solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 hydrochloride, MDPV-D8 HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D8H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit M-150 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.N3(C(C(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(CCC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-2-5-13(17-8-3-4-9-17)16(18)12-6-7-14-15(10-12)20-11-19-14;/h6-7,10,13H,2-5,8-9,11H2,1H3;1H/i3D2,4D2,8D2,9D2;
Clé InChI
PYQZNWFQAMFAMT-FQJBGNSISA-N
Description générale
An internal standard of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, a widely known bath salt and designer drug with cases of abuse reported throughout the US and Europe. Also known as MDPV, Mtv, or Super Coke, the illicit drug started appearing in the US in 2010 as a legal drug alternative sold under names including Ivory Wave, Tranquility, and Cloud 9.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sandra Hofmann et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 4(12), 1888-1897 (2005-08-23)
Identification of major histocompatibility complex (MHC)-associated peptides recognized by T-lymphocytes is a crucial prerequisite for the detection and manipulation of specific immune responses in cancer, viral infections, and autoimmune diseases. Unfortunately immunogenic peptides are less abundant species present in highly