Principaux documents
N-901
Supelco
Nitrazepam-d5
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Nitrazepam-d5 solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D5H6N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit N-901 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3N1
InChI
1S/C15H11N3O3/c19-14-9-16-15(10-4-2-1-3-5-10)12-8-11(18(20)21)6-7-13(12)17-14/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
KJONHKAYOJNZEC-RALIUCGRSA-N
Description générale
A Certified Spiking Solution® suitable for use as an internal standard in LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. Nitrazepam is a benzodiazepine sold as a treatment for severe insomnia. This drug is marketed under the trade names Mogadon, Nitrados, and Somnite.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup