R0531
Ramatroban
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(+)-(3R)-3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-propanoic acid, BAY u3405
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥40 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Bayer
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCn1c2CC[C@H](Cc2c3ccccc13)NS(=O)(=O)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c22-14-5-8-16(9-6-14)29(27,28)23-15-7-10-20-18(13-15)17-3-1-2-4-19(17)24(20)12-11-21(25)26/h1-6,8-9,15,23H,7,10-13H2,(H,25,26)/t15-/m1/s1
Clé InChI
LDXDSHIEDAPSSA-OAHLLOKOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research