N-069
(±)-Norepinephrine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
174,00 €
About This Item
174,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
Cl.NC(C(O)(c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])O)O)[2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D2,8D;
Clé InChI
FQTFHMSZCSUVEU-GVFLBQLQSA-N
Description générale
Application
- Neurotransmitter analysis: Norepinephrine-D6 HCl was employed as an internal standard in mass spectrometry for accurate neurotransmitter quantification in bioanalytical studies, aiding in precise measurements critical for neurological research (El-Deeb et al., 2024).
- Pharmacological research: Research utilized norepinephrine-D6 HCl for tracing metabolic pathways in pharmacology studies, demonstrating its value in discovering new therapeutic targets (Hu et al., 2024).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)