Documents
1468501
USP
Bitartrate de norépinéphrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-(−)-Norépinéphrine (+)-bitartrate salt monohydrate, L-(−)-Noradrénaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
norepinephrine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Clé InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Ce produit est destiné à servir d'étalon de référence de l'USP dans certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer des solutions d'étalonnage et de test de conformité de système conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) suivantes :
  • Bitartrate de norépinéphrine
  • Préparation injectable de bitartrate de norépinéphrine
  • Épinéphrine
  • Rac-Épinéphrine
  • Bitartrate d'épinéphrine
  • Chlorhydrate d'articaïne et préparation injectable d'épinéphrine
  • Chlorhydrate de rac-épinéphrine
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Norepinephrine Bitartrate Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3198-3198 (2018)
Norepinephrine Bitartrate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(5), 3197-3197 (2021)
Racepinephrine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(4), 3824-3824 (2018)
Epinephrine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 1645-1645 (2020)
Racepinephrine Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(6), 3826-3826 (2020)