Principaux documents
D-072
Supelco
Dopamine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Dopamine-d4 hydrochloride
1 ML
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
168,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7D4NO2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(C(c1cc(c(cc1)O)O)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
Clé InChI
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Description générale
A stable labeled internal standard suitable for the quantitation of dopamine levels in LC/MS applications such as diagnostic testing, endocrinology, and clinical chemistry. Dopamine is a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and neurohormone for regulation of numerous brain functions.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Weijie Ouyang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(1), 25-25 (2021-01-26)
To evaluate the role of CD4+ T helper cells in benzalkonium chloride (BAC)-induced ocular surface disorder in C57BL/6 mice. Topical 0.075% BAC was applied twice daily in C57BL/6 mice for 7 consecutive days; PBS-treated and untreated mice served as controls.