1441301
USP
Metoprolol tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lopressor
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metoprolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Clé InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153)
Description générale
Application
- Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Solution
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Suspension
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Tartrate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable