Principaux documents
M-072
Supelco
Metformin hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H12ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit M-072 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Clé InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
A Snap-N-Spike® reference solution applicable to use in clinical toxicology by LC-MS/MS or GC/MS. Metformin is an antidiabetic drug which functions by suppressing liver production of glucose. This biguanide analog is used specifically for treatment of type 2 diabetes.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
F O Magalhães et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 38(8), 513-517 (2006-08-31)
The present study was designed to determine the effects of metformin on the forearm glucose uptake and blood flow after an oral glucose challenge. Eleven normal subjects, and ten non-obese type 2 diabetes patients without medication of anti-hyperglycemic drug and
D Carter et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 4(6), 424-427 (2002-10-31)
The antidiabetic biguanide metformin has been shown to increase faecal excretion of bile salts in type 2 diabetes. Cultured human intestinal Caco-2 cell monolayers provide a model of human enterocytes. These monolayers are used here to determine the effect of
Yingwu Wang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 808(2), 215-219 (2004-07-21)
A rapid and sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometric (LC-MS-MS) method for the determination of metformin in human plasma using phenformin as internal standard has been developed and validated. Sample preparation of plasma involved acidification with acetic acid, deproteination with acetonitrile
Dennis C Gore et al.
The Journal of trauma, 59(2), 316-322 (2005-11-19)
Both insulin and metformin have been shown to attenuate hyperglycemia and reduce net muscle protein catabolism following burn injury. The purpose of this study was to compare the peripheral metabolic effects of insulin and metformin in severe burn patients. Six
T W Hale et al.
Diabetologia, 45(11), 1509-1514 (2002-11-19)
The aim of this study was to characterize the milk-to-plasma ratio and infant dose for metformin in breastfeeding women, and to measure plasma concentrations and assess any effects in their infants. We hypothesized that metformin used by mothers is safe