Principaux documents
53183
Supelco
Metformin-(dimethyl-d6) hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
1,1-Di(methyl-d3)biguanide hydrochloride, [2H6]-Metformin hydrochloride
5 MG
455,00 €
455,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
455,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D6H5N5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
455,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
Clé InChI
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
Identification (LC-MS): identity conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kiran Chaudhari et al.
PloS one, 15(6), e0234571-e0234571 (2020-06-12)
Metformin, an anti-diabetes drug, has been recently emerging as a potential "anti-aging" intervention based on its reported beneficial actions against aging in preclinical studies. Nonetheless, very few metformin studies using mice have determined metformin concentrations and many effects of metformin