ERT-113S
Tetramethylenedisulfotetramine solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S1(=O)N2CN3CN1CN(C2)S3(=O)=O
InChI
1S/C4H8N4O4S2/c9-13(10)5-1-6-3-8(13)4-7(2-5)14(6,11)12/h1-4H2
Clé InChI
AGGKEGLBGGJEBZ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup