Principaux documents
E-130
Supelco
N-Ethylpentylone-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14D5NO3 · HCl
Poids moléculaire :
290.80
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(CCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=;@C-;@C=;@C2-;@O-;@C-;@O-;@C-;@2=;@C-;@1.Cl
Description générale
N-Ethylpentylone, also known as Ephylone, is a stimulant and designer drug found in "bath salts". These synthetic cathinones offer recreational uses that mimic the effects of illegal drugs such as cocaine, methamphetamine, and LSD. An internal standard suitable for quantification of N-Ethylpentylone in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :