Principaux documents
C-028
Supelco
R(+)-Cathinone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit C-028 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@@H](N)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Clé InChI
HPZCAKYHISJOIK-OGFXRTJISA-N
Description générale
Cathinone, or benzoylethanamine, is a major active constituent of the recreational drug “Khat”. This stimulant has also been found in illicit bath salts. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC-MS/MS or GC/MS testing applications such as urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
S E Shortall et al.
British journal of pharmacology, 168(4), 966-977 (2012-10-10)
Recreational users report that mephedrone has similar psychoactive effects to 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA). MDMA induces well-characterized changes in body temperature due to complex monoaminergic effects on central thermoregulation, peripheral blood flow and thermogenesis, but there are little preclinical data on the
Przemysław Biliński et al.
Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM, 19(4), 857-870 (2013-01-15)
Faced with the rapidly growing increase of designer drug abuse, particularly amongst the younger generation, various legislative strategies are currently employed world-wide for tackling this problem - however with mixed results. The key issue is that the producers of DDs
Psychoactive 'bath salts': compounds, mechanisms, and toxicities.
Kurt R Lehner et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 38(1), 243-244 (2012-11-14)
Jassim Al Suwaidi et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 419, 11-14 (2013-02-02)
This article reviews current knowledge in khat (cathinone) research and its health impacts and toxicity in the cardiac system of khat chewers based on current evidence. The authors describe the process by which khat is postulated to induce multiple cardiac
John D Power et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 26(22), 2601-2611 (2012-10-13)
Amphetamine-like cathinone derivatives have become popular as recreational drugs over the past several years but their identification for forensic purposes is made difficult as they undergo extensive fragmentation under commonly used electron ionization (EI) conditions to afford ambiguous mass spectra.