H6904
6β-Hydroxycortisol
≥98%
Synonyme(s) :
4-Pregnene-6,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
67,70 €
About This Item
67,70 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC12CCC(=O)C=C1C(O)CC3C4CC[C@](O)(C(=O)CO)C4(C)CC(O)C23
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12?,13?,15?,16?,18?,19?,20?,21-/m0/s1
Clé InChI
GNFTWPCIRXSCQF-JFQOUMBGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable