Principaux documents
C-254
Supelco
6-Hydroxy cannabidiol (6-OH-CBD) solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
306,00 €
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
306,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
6-Hydroxycannabidiol (6-OH-CBD) is a phytocannabinoid metabolite. This certified Snap-N-Spike® reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C