Principaux documents
C-228
Supelco
Cannabidiol Hydroxyquinone (HU-331)
certified reference material, vial of 5 mg, Cerilliant®
5 MG
443,00 €
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
443,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 5 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Format
neat
Température de stockage
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
Description générale
Cannabidiol Hydroxyquinone, also known as HU-331, is an anticarcinogenic drug synthesized from cannabidiol (CBD) showing great efficacy against oncogenic human cells. HU-331 has also been identified to be a CBD degradant. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for cannabidiol hydroxyquinone testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in clinical toxicology, impurity profiling, pharmaceutical research, forensic analysis, and urine drug testing.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable