C-244
Cannabichromenic Acid (CBCA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile)
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
CCCCCC1=C(C(O)=O)C(O)=C2C(OC(CCC=C(C)C)(C)C=C2)=C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-10-16-14-18-17(20(23)19(16)21(24)25)11-13-22(4,26-18)12-8-9-15(2)3/h9,11,13-14,23H,5-8,10,12H2,1-4H3,(H,24,25)
Clé InChI
HRHJHXJQMNWQTF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup