Principaux documents
C-242
Supelco
Cannabichromevarin (CBCV) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol )
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O1C(C=Cc2c1cc(cc2O)CCC)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-7-15-12-17(20)16-9-11-19(4,21-18(16)13-15)10-6-8-14(2)3/h8-9,11-13,20H,5-7,10H2,1-4H3
Clé InChI
AAXZFUQLLRMVOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cannabichromevarin (CBCV), also known as cannabivarichromene, is a phytocannabinoid found naturally in cannabis, and is an effective anticonvulsant and used to treat brain cancer and epilepsy. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.