M-151
3-Methoxymethcathinone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
3-Methoxymethcathinone hydrochloride solution
About This Item
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-5-4-6-10(7-9)14-3;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Clé InChI
GYWCNBATYQYWMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup