Principaux documents
A-214
Supelco
Adinazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
8-Chloro-N,N-dimethyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-1-methanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc2c(cc1)[n]3c(nnc3CN(C)C)CN=C2c4ccccc4
InChI
1S/C19H18ClN5/c1-24(2)12-18-23-22-17-11-21-19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-14(20)8-9-16(15)25(17)18/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
GJSLOMWRLALDCT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup