Principaux documents
A-026
Supelco
6-Acetylmorphine-d6 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19D6H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit A-026 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23C4Oc5c(O)ccc(CC1C2C=C[C@@H]4OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i1D3,2D3
Clé InChI
JJGYGPZNTOPXGV-WPGDWBRKSA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of 6-acetylmorphine (6-MAM) levels in GC/MS or LC/MS testing for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring and isotope dilution methods. Also known as 6-monoacetylmorphine, 6-MAM is an active metabolite of heroin and biomaker of heroin usage.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup