Principaux documents
LM2144
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
heptadeca-sphing-4-enine-1-phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H36NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.45
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le produit LM2144 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM2144-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Description générale
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a sphingolipid found in yeast, plants and mammals[1] and is produced in endothelial cells.[2] It is a cellular metabolite and signalling lipid in mammalian cells.[1] S1P is synthesized by sphingosine kinases from sphingosine.[3] It is a high affinity ligand for sphingosine-1-phosphate receptor (S1P1-5).[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Sphingosine 1-phosphate (S1P) plays a vital role as a secondary messenger in physiological processes.[3] It is implicated in the pathogenesis of osteoporosis, cancer, atherosclerosis and diabetes.[3] S1P regulates skin dendritic cells and keratinocytes[2]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2144-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
High-Throughput Assays to Measure Intracellular Ca2+ Mobilization in Cells that Express Recombinant S1P Receptor Subtypes
Valentine WJ and Tigyi G
Methods in Molecular Biology, 77-87 (2012)
Sphingosine-1-phosphate signaling and its role in disease
Maceyka M, et al.
Trends in Cell Biology, 22(1), 50-60 (2012)
Sphingosine-1-phosphate: an enigmatic signalling lipid
Spiegel S and Milstien S
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 4(5), 397-397 (2003)
Sphingosine-1-phosphate as signaling molecule in the skin
Japtok L, et al.
Allergo journal international, 23(2), 54-59 (2014)