LM2001
Avanti
Sphinganine (d17:0)
heptadecasphinganine, ethanol solution
Synonyme(s) :
(2S,3R)-2-aminoheptadecane-1,3-diol, C17 Sphinganine
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM2001-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2001
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup