Z744265
Wilmad® NMR Tube Carrier with Shirt Clip
to hold, 1 NMR tube, tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 3 ea (pack of 3)
Synonyme(s) :
NMR tube carrier, NMR tube holder
46,00 €
About This Item
46,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 1 NMR tube
Conditionnement
pack of 3 ea (pack of 3)
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-6192
Longueur du tube
7 in.
D.E. du tube
5 mm
Description générale
Application
Informations légales