Principaux documents
LM1202
Avanti
17:0-20:4 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
1 EA
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H80NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
802.07
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM1202-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-43(47)53-41(39-52-54(48,49)51-37-40(45)36-44)38-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,40-41,44-45H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39H2,1-2H
Clé InChI
ABNFKIWKBSZNJF-ATWIOZHASA-N
Description générale
Phosphatidylglycerol (PG) is mostly found in the pulmonary surfactant and localized to the alveoli.[1]
Application
17:0-20:4 PG or 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol):
  • has been used as an internal standard (IS) in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis[2]
  • has been used as an internal standard (IS) in liquid chromatography (LC)-MS analysis[3]
  • might be used in dual substrate (acyl-CoA and lysophospholipid) choice acyltransferase assay[4]
  • might be used for quantitative phospholipid analysis by MS[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylglycerol (PG) is known to be involved in the inflammatory mechanism and offers protection against viral infection.[1]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1202-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Christoph Potting et al.
Cell metabolism, 18(2), 287-295 (2013-08-13)
Cardiolipin (CL), a mitochondria-specific glycerophospholipid, is required for diverse mitochondrial processes and orchestrates the function of various death-inducing proteins during apoptosis. Here, we identify a complex of the p53-regulated protein TRIAP1 (p53CSV) and PRELI in the mitochondrial intermembrane space (IMS)
Miguel A Gijón et al.
The Journal of biological chemistry, 283(44), 30235-30245 (2008-09-06)
The cycle of deacylation and reacylation of phospholipids plays a critical role in regulating availability of arachidonic acid for eicosanoid production. The major yeast lysophospholipid acyltransferase, Ale1p, is related to mammalian membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT) proteins. We expressed four human MBOATs
Rachel Fickes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 30(24), 2601-2606 (2016-10-01)
Structural analogs of the bioactive lipid 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol were synthesized with a xylitol polar head group and both diacyl and diether radyl groups. Mass spectral characterization of xylitol phospholipids (PX) was carried out using collisional activation and high-resolution mass measurements of
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the
Chinmoy Sarkar et al.
Autophagy, 16(3), 466-485 (2019-06-27)
Lysosomal membrane permeabilization (LMP) is observed under many pathological conditions, leading to cellular dysfunction and death. However, the mechanisms by which lysosomal membranes become leaky in vivo are not clear. Our data demonstrate that LMP occurs in neurons following controlled