700002P
Avanti
F7-Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
25,26,26,26,27,27,27-heptafluorocholesterol
171,00 €
About This Item
171,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700002P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)CCC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CC[C@@H](CC4=CC3)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C27H39F7O/c1-16(5-4-12-25(28,26(29,30)31)27(32,33)34)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(35)10-13-23(17,2)22(19)11-14-24(20,21)3/h6,16,18-22,35H,4-5,7-15H2,1-3H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
DUAIJEYNEJQOCE-OLSVQSNTSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques