900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
Synonyme(s) :
13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E)
Concentration
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C