900125E
Avanti
17(S)-HDHA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E, ethanol solution
Synonyme(s) :
17(S)-hydroxy Docosahexaenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E
Concentration
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-2-3-15-18-21(23)19-16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20-22(24)25/h3,5-8,11-16,19,21,23H,2,4,9-10,17-18,20H2,1H3,(H,24,25)/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,15-3-,19-16+/t21-/m0/s1
Clé InChI
SWTYBBUBEPPYCX-YTQNUIGOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup