890895P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890895P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (890895P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890895P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 890895P
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Clé InChI
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable