Principaux documents
890810C
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research - A Croda Brand 890810C
Synonyme(s) :
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
25 MG
153,00 €
200 MG
260,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
153,00 €
200 MG
260,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H80NBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890810C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890810C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 890810C
Concentration
10 mg/mL (890810C-25mg)
25 mg/mL (890810C-200mg)
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
18:0 DDAB is a cationic lipid[1] and a quaternary ammonium salt.[2] The hydrocarbon tails are saturated, unlike the ionizable lipids.[1] 18:0 DDAB acts as an active nasal adjuvant.[2]
Application
18:0 DDAB or Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt) has been used to perform transfection of S2 cells.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
18:0 DDAB is a surface-active molecule, used as an adjuvant to induce a systemic immune response. It is non-toxic.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890810C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890810C-25mg)
Autres remarques
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sarah E McNeil et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(5), 1856-1865 (2011-03-05)
The adjuvanticity of liposomes can be directed through formulation to develop a safe yet potent vaccine candidate. With the addition of the cationic lipid dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) to stable neutral distearoylphosphatidylcholine (DSPC):cholesterol (Chol) liposomes, vesicle size reduces while protein entrapment
C Klinguer et al.
Vaccine, 19(30), 4236-4244 (2001-07-18)
Nasal administration of vaccines is an attractive approach which offers several significant advantages over traditional intramuscular vaccine delivery. These advantages include easier administration and induction of immune responses in the mucosal secretions of the body. In this study we describe
Ana Cristina Norberto Oliveira et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(9), 6977-6989 (2014-04-10)
This study describes a novel liposomal formulation for siRNA delivery, based on the mixture of the neutral lipid monoolein (MO) and cationic lipids of the dioctadecyldimethylammonium (DODA) family. The cationic lipids dioctadecyldimethylammonium bromide (DODAB) and chloride (DODAC) were compared in
Naoki Okamoto et al.
Developmental cell, 47(3), 294-305 (2018-10-09)
Steroid hormones are a group of lipophilic hormones that are believed to enter cells by simple diffusion to regulate diverse physiological processes through intracellular nuclear receptors. Here, we challenge this model in Drosophila by demonstrating that Ecdysone Importer (EcI), a
Hong Yu et al.
Infection and immunity, 80(4), 1510-1518 (2012-02-01)
Major impediments to a Chlamydia vaccine lie in discovering T cell antigens and polarizing adjuvants that stimulate protective immunity. We previously reported the discovery of three T cell antigens (PmpG, PmpF, and RplF) via immunoproteomics that elicited protective immunity in