Principaux documents
890880C
Avanti
18:0 TAP
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H84NO4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
702.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890880C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890880C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 890880C
Concentration
10 mg/mL (890880C-25mg)
25 mg/mL (890880C-200mg)
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H84NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h40H,6-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NTTZBBIBMSBLNK-UHFFFAOYSA-M
Application
18:0 TAP has been used in chloroform to prepare microbubbles.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890880C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890880C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
In vivo transfection and detection of gene expression of stem cells preloaded with DNA-carrying microbubbles
Tavri S, et al.
Radiology, 276(2), 518-525 (2015)
Yuki Takechi-Haraya et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7805-7812 (2018-06-06)
It has recently been recognized that the mechanical properties of lipid nanoparticles play an important role during in vitro and in vivo behaviors such as cellular uptake, blood circulation, and biodistribution. However, there have been no quantitative investigations of the
A E Regelin et al.
Biochimica et biophysica acta, 1464(1), 151-164 (2000-03-08)
In order to investigate the relationship between lipid structure and liposome-mediated gene transfer, we have studied biophysical parameters and transfection properties of monocationic DOTAP analogs, systematically modified in their non-polar hydrocarbon chains. Stability, size and (by means of anisotropy profiles)