890809P
Avanti
Trehalose monooleate
Avanti Research™ - A Croda Brand 890809P, powder
Synonyme(s) :
D-(+)-trehalose 6-monooleate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (890809P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 890809P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3