Principaux documents
890705C
Avanti
16:0-18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
10 MG
138,00 €
25 MG
178,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
138,00 €
25 MG
178,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H87NO8PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
824.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (890705C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (890705C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
Concentration
10 mg/mL (890705C-10mg)
10 mg/mL (890705C-25mg)
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Clé InChI
SXRDCCSKGWBZFF-ISBKSCLYSA-M
Description générale
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (16:0-18:1 EPC) is cationic lipid containing an ethyl group attached to the phosphate moiety through an ester bond and has a choline headgroup.[1]
Application
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt) (16:0-18:1 EPC (Cl Salt)) might be used:
  • as a cationic lipid to explore the change in organization and dynamics of a membrane-bound fluorescent probe in host membranes of varying charge[1]
  • in the preparation of small unilamellar cationic liposomes[2]
  • in a novel albumin-associated lipoplex formulation to evaluate the antitumoral efficacy of immuno-gene therapy and “suicide” gene therapy[3]
Actions biochimiques/physiologiques
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (16:0-18:1 EPC) is a potential transfection agent, which is also like the natural lipids.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890705C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890705C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Marta Passadouro et al.
International journal of nanomedicine, 9, 3203-3217 (2014-07-26)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive and mortal cancer, characterized by a set of known mutations, invasive features, and aberrant microRNA expression that have been associated with hallmark malignant properties of PDAC. The lack of effective PDAC treatment
Modulation of fluorophore environment in host membranes of varying charge
Kelkar DA, et al.
Journal of Fluorescence, 13(6), 459-466 (2003)
H Faneca et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1093-1102 (2007-02-14)
In the present work, we used a novel albumin-associated lipoplex formulation, containing the cationic lipid 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (EPOPC) and cholesterol (Chol), to evaluate the antitumoral efficacy of two gene therapy strategies: immuno-gene therapy, mediated by IL-12 gene expression, and "suicide" gene
Rumiana Koynova et al.
Molecular pharmaceutics, 6(3), 951-958 (2009-04-04)
Synthetic cationic lipids are widely used components of nonviral gene carriers, and the factors regulating their transfection efficiency are the subject of considerable interest. In view of the important role that electrostatic interactions with the polyanionic nucleic acids play in
Rumiana Koynova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(2), 375-386 (2006-12-13)
Lipoplexes containing a mixture of cationic phospholipids dioleoylethylphosphatidylcholine (EDOPC) and dilauroylethylphosphatidylcholine (EDLPC) are known to be far more efficient agents in transfection of cultured primary endothelial cells than are lipoplexes containing either lipid alone. The large magnitude of the synergy