Principaux documents
878124C
Avanti
C16-22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878124C
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
5 MG
435,00 €
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
435,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H82NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
792.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (878124C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 878124C
Concentration
5 mg/mL (878124C-5mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C46H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-46(48)54-45(44-53-55(49,50)52-42-40-47(3,4)5)43-51-41-38-36-34-32-30-28-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,27,29,33,35,45H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26,28,30-32,34,36-44H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,29-27-,35-33-/t45-/m1/s1
Clé InChI
QQQQNYAHSSIZBU-HIQXTUQZSA-N
Description générale
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid.[1] It is synthesized in by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway.[2] PC is present at higher concentrations in all mammalian cells and organelles.[2]
Application
C16-22:6 PC has been used as a lipid reference standard in matrix assisted laser desorption/ionization- time-of-light (MALDI-TOF) mass spectrometry.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phophotidylcholine (PC) plays a role in cellular and human physiology. It is a housekeeping component that is involved in maintaining the integrity of cell membranes. PC is an essential component for the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes. It is also implicated in myelinating the nerve cells.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878124C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen J N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2017)
Characteristic oxidation products of choline plasmalogens are detectable in cattle and roe deer spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry
Fuchs B, et al.
Lipids, 42(11), 991-998 (2007)
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)