Merck
Passer à
791108C
Avanti
18:2 Cardiolipin-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1′,3′-bis[1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol-d5 (ammonium salt)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
290,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C81H143D5N2O17P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1489.02
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.28
Assay:
99% (TLC)
Form:
solution
290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99% (TLC)
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg (791108C-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL in chloroform
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI key
MKKYVXUKKDNVFX-VQISHCRGSA-N
General description
18:2 Cardiolipin-d5 is a deuterated derivative of 18:2 Cardiolipin-d5. Cardiolipin is a prevalent di-phospholipid found in mammals. It is synthesized in the inner leaflet of the inner mitochondrial membrane.
Biochem/physiol Actions
Cardiolipin plays an important role in oxidative phosphorylation. It is also involved in regulating mitochondria-induced apoptosis. Cardiolipin binds to mitochondrial proteins, which are involved in adenosine triphosphate (ATP) production. It also binds to peroxidase and interacts with cytochrome C, respectively.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791108-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-66-3
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :