810110P
Avanti
12-NBD Stearate
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P, powder
Synonyme(s) :
12-N-methyl-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazo)aminostearic acid
246,00 €
About This Item
246,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810110P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCC)C
InChI
1S/C25H40N4O5/c1-3-4-5-12-15-20(16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-23(30)31)28(2)21-18-19-22(29(32)33)25-24(21)26-34-27-25/h18-20H,3-17H2,1-2H3,(H,30,31)
Clé InChI
SAAVELCIPHKGJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques