878114P
Avanti
C18-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P, powder
Synonyme(s) :
1-O-octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (878114P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-33-25-28(36-27(2)30)26-35-37(31,32)34-24-22-29(3,4)5/h28H,6-26H2,1-5H3/t28-/m1/s1
Clé InChI
ZXCIEWBDUAPBJF-MUUNZHRXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3