Principaux documents
690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
10 MG
212,00 €
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
212,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (HPLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (690050C-10mg)
Type de lipide
lipid extracts
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Soy phospholipid mixture has been used as a phospholipid standard for lipid extraction.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050C-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)